Läs mer
Tenn(IV)jodid, ultratorr, 99,998 % (metallbas)
Produktkod. 11366878
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11366878 5 g 5g
11356878 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11366878 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013617.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7790-47-8 | H4I4Sn | 630,36 g/mol
Tenn(IV)jodid används vid framställning av tenn(IV)oxid och tenn(II)oxid. Den reagerar med jodvätesyra för att få sällsynt tennhexaiodid. Den bildar tetrajodobistrifenylfosfintennkomplex genom att reagera med trifenylfosfin, som finner tillämpning i tandkrämsformuleringar. Vidare fungerar det som analytiska reagens och används även i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7790-47-8
Molekylformel H4I4Sn
Molekylvikt (g/mol) 630.36
MDL-nummer MFCD00036272
InChI-nyckel ZBCVLXKKLMNLGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym stannic iodide, stannane, tetraiodo, tin iv iodide, tetraiodotin, tin tetraiodide, tin iodide, unii-8h688bw69x, tin iv iodide 1:4, tin-iv-iodide
PubChem CID 24631
IUPAC-namn tetrajodostannan
LEDER [Sn].I.I.I.I
Specifikationer
Kokpunkt 340 °C
Kemiskt namn eller material Tin(IV) iodide
Smältpunkt ∼143 °C
Namnnotering Ultratorr
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Förpackning Ampull
Brytningsindex 2.106
Känslighet Känslig för fukt
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Densitet 4.46 g/mL
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,8777
Löslighetsinformation Löslig i alkohol, bensen, koldisulfid, kloroform och eter.
Formel vikt 626.31
Procent renhet 99.998%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.