Läs mer
Tenn(IV)jodid, ultratorr, 99,998% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7049258
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11366878
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013617.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7790-47-8 | H4I4Sn | 630.36 g/mol
Tenn(IV)jodid används vid framställning av tenn(IV)oxid och tenn(II)oxid. Den reagerar med jodvätesyra för att få sällsynt tennhexaiodid. Den bildar tetrajodobistrifenylfosfintennkomplex genom att reagera med trifenylfosfin, som finner tillämpning i tandkrämsformuleringar. Vidare fungerar det som analytiska reagens och används även i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7790-47-8
Molekylformel H4I4Sn
Molekylvikt (g/mol) 630.36
MDL-nummer MFCD00036272
InChI-nyckel ZBCVLXKKLMNLGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym stannic iodide, stannane, tetraiodo, tin iv iodide, tetraiodotin, tin tetraiodide, tin iodide, unii-8h688bw69x, tin iv iodide 1:4, tin-iv-iodide
PubChem CID 24631
IUPAC-namn tetrajodostannan
LEDER [Sn].I.I.I.I
Specifikationer
Kokpunkt 340°C
Kemiskt namn eller material Tin(IV) iodide
Smältpunkt ∼143°C
Namnnotering Ultra dry
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,8777
Löslighetsinformation Soluble in alcohol,benzene,carbon disulfide,chloroform and ether.
Formel vikt 626.31
Procent renhet 99.998%
Förpackning Ampull
Brytningsindex 2.106
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 4.46 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.