Läs mer
Tin(IV) isopropoxide, 99% (metals basis), 10% w/v in isopropanol
Produktkod. 15476945
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15476945 5 mL 5ml
15486945 25 mL 25ml
15496945 100 mL 100ml
15406955 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15476945 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045480.AA
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1184-61-8 | C12H32O4Sn | 359.094 g/mol
Tenn(IV)isopropoxid används som en prekursor för framställning av tennoxidnanopartiklar, tunna filmer, indiumtennoxidfilmer (ITO), som visar önskade elektrokemiska och ledande egenskaper. Dopade tennoxidnanopartiklar och tunna filmer kan användas som gassensorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1184-61-8
Molekylformel C12H32O4Sn
Molekylvikt (g/mol) 359.094
MDL-nummer MFCD00145408
InChI-nyckel VUDAJANAMZGVOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tin iv isopropoxide, tin tetraisopropoxide, acmc-20aji2, tin 4+ tetrapropan-2-olate, tin 4+ ion tetrakis propan-2-olate, tin 4+ tetrakis propan-2-olate
PubChem CID 85354423
IUPAC-namn propan-2-ol; tenn
LEDER CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.[Sn]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tin (IV) isopropoxide
Färg Färglös
Odör Alcohol-like
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel Sn[OCH(CH3)2]4
Kvantitet 5 mL
UN-nummer UN3274
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Miscible with alcohols,ketones and esters.
Formel vikt 355.06
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.