Läs mer
Tenn(IV)oxid, 99,9 % (metallbas)
Product Code. 11383378
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11383378 100 g 100g
11393378 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11383378 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 036302.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Add to basket
CAS: 18282-10-5 | O2Sn | 150,71 g/mol
För vakuumdeponering. Används som katalysator, i spackel, som polerpulver för stål och glas, i keramiska glasyrer och färger. De elektriska egenskaperna hos tenn(iv)oxid gör det till ett utmärkt material för detektering av mycket låga nivåer av kolmonoxid, och flera enheter baserade på sintrade pellets av SnO 2 är kommersiellt tillgängliga. Färgsensibiliserade helt solid state-celler med strukturen av grov halvledarfilm av n-typ innefattande zink och tenn(IV)oxid/Ru-bipyridylkomplex/p-CuI har visat sig generera höga kortslutningsfotoströmmar och öppen kretsspänning. Framställningen av vattenhaltig tenn(IV)oxid i en lämplig form för användning som jonbytare beskrivs. en kolloidal-kristall schablonteknik för att framställa tredimensionellt ordnade makroporösa (3DOM) tenn (iv) oxidfilmer för användning som litiumjonanoder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 18282-10-5
Molekylformel O2Sn
Molekylvikt (g/mol) 150.71
MDL-nummer MFCD00011244
InChI-nyckel XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tin dioxide, tin iv oxide, stannic oxide, cassiterite, flowers of tin, stannic dioxide, tin oxide sno2, tin peroxide, white tin oxide, stannic anhydride
PubChem CID 29011
ChEBI CHEBI:52991
IUPAC-namn dioxotin
LEDER O=[Sn]=O
Specifications
Kokpunkt 1800 °C till 1900 °C (sublimering)
Kemiskt namn eller material Tin(IV) oxide
Smältpunkt 1630 °C
Färg Vitt
Fysisk form Sintrad klump
Kvantitet 100 g
Odör Luktfritt
Brytningsindex 1.9968
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Densitet 6.95 g/mL
Linjär formel SnO2
Merck Index 14,8778
Löslighetsinformation Olöslig i vatten. Löslig i koncentrerad svavelsyra, saltsyra. Lös långsamt i het, koncentrerad kalium- eller natriumhydroxidlösning.
Formel vikt 150.69
Procent renhet 99.9%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.