Läs mer
Tin(IV) oxide, 99.9% (metals basis)
Produktkod. p-7050250
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11393378
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036302.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 18282-10-5 | O2Sn | 150.71 g/mol
För vakuumdeponering. Används som katalysator, i spackel, som polerpulver för stål och glas, i keramiska glasyrer och färger. De elektriska egenskaperna hos tenn(iv)oxid gör det till ett utmärkt material för detektering av mycket låga nivåer av kolmonoxid, och flera enheter baserade på sintrade pellets av SnO 2 är kommersiellt tillgängliga. Färgsensibiliserade helt solid state-celler med strukturen av grov halvledarfilm av n-typ innefattande zink och tenn(IV)oxid/Ru-bipyridylkomplex/p-CuI har visat sig generera höga kortslutningsfotoströmmar och öppen kretsspänning. Framställningen av vattenhaltig tenn(IV)oxid i en lämplig form för användning som jonbytare beskrivs. en kolloidal-kristall schablonteknik för att framställa tredimensionellt ordnade makroporösa (3DOM) tenn (iv) oxidfilmer för användning som litiumjonanoder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18282-10-5
Molekylformel O2Sn
Molekylvikt (g/mol) 150.71
MDL-nummer MFCD00011244
InChI-nyckel XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tin dioxide, tin iv oxide, stannic oxide, cassiterite, flowers of tin, stannic dioxide, tin oxide sno2, tin peroxide, white tin oxide, stannic anhydride
PubChem CID 29011
ChEBI CHEBI:52991
IUPAC-namn dioxotin
LEDER O=[Sn]=O
Specifikationer
Kokpunkt 1800°C to 1900°C (sublimation)
Kemiskt namn eller material Tin(IV) oxide
Smältpunkt 1630°C
Färg Vitt
Fysisk form Sintered Lump
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel SnO2
Merck Index 14,8778
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in concentrated sulfuric acid,hydrochloric acid. Slowly soluble in hot concentrated potassium or sodium hydroxide solution.
Formel vikt 150.69
Procent renhet 99.9%
Odör Odorless
Brytningsindex 1.9968
Densitet 6.95 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.