Läs mer
Tenn(IV)oxid, 99,9 % (metallbas)
Produktkod. 11331629
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11331629 100 g 100g
11321629 500 g 500g
11341629 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11331629 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012283.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 18282-10-5 | O2Sn | 150,71 g/mol
Det används vid tillverkning av vita emaljer och för polering av glas. Den har ett brett användningsområde inom många områden såsom halvledare, fotovoltaiska material, solceller, litiumjonbatterier, fotokatalysatorer och som gasavkännande medel i fasta detektorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18282-10-5
Molekylformel O2Sn
Molekylvikt (g/mol) 150.71
MDL-nummer MFCD00011244
InChI-nyckel XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tin dioxide, tin iv oxide, stannic oxide, cassiterite, flowers of tin, stannic dioxide, tin oxide sno2, tin peroxide, white tin oxide, stannic anhydride
PubChem CID 29011
ChEBI CHEBI:52991
LEDER O=[Sn]=O
Specifikationer
Kokpunkt 1800°C to 1900°C (sublimation)
Kemiskt namn eller material Tin(IV) oxide
Smältpunkt 1630°C
Färg Vitt till grått
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99.9% metal basis
Löslighetsinformation Soluble in hot concentrated alkalis,and concentrated acids. Insoluble in alcohol.
IUPAC-namn dioxotin
Formel vikt 150.69
Odör Odorless
Brytningsindex 1.9968
Densitet 6.95
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.