Läs mer
Tin(IV) Oxide, Extra Pure, MilliporeSigma™
Produktkod. 15875050
Change view
Kvantitet:
250 g
25 kg
Förpackning:
Fibre carton
Plastic bottle
Förpackningsstorlek:
250g
25kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15875050 250 g Plastic bottle 250g
15805060 25 kg Fibre carton 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15875050 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1078180250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 18282-10-5
Molekylformel O2Sn
Molekylvikt (g/mol) 150.71
MDL-nummer MFCD00011244
InChI-nyckel XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tin dioxide, tin iv oxide, stannic oxide, cassiterite, flowers of tin, stannic dioxide, tin oxide sno2, tin peroxide, white tin oxide, stannic anhydride
PubChem CID 29011
ChEBI CHEBI:52991
IUPAC-namn stannanedione
LEDER O=[Sn]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tin(IV) oxide
Fysisk form Solid
Kvantitet 250 g
Odör Odorless
Förpackning Plastic bottle
Utseende Off-white solid
Formel vikt 150.69
Procent renhet ≥99.0%
Kvalitet Extra Pure