Läs mer
Tenn(IV)oxid, Puratronic™, 99,996 % (metallbas)
Produktkod. 11307067
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11307067 25 g 25g
11317067 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11307067 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010891.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 18282-10-5 | O2Sn | 150,71 g/mol
Tenn(IV)oxid används som pigment i den keramiska industrin och som polerpulver. Den finner användning i sensorer för brännbara gaser. Den används också som en katalysator tillsammans med vanadinoxid för oxidation av aromatiska föreningar för att framställa karboxylsyror och syraanhydrider. Den används i sensorer för detektering av spårhalter av kolmonoxid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18282-10-5
Molekylformel O2Sn
Molekylvikt (g/mol) 150.71
MDL-nummer MFCD00011244
InChI-nyckel XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tin dioxide, tin iv oxide, stannic oxide, cassiterite, flowers of tin, stannic dioxide, tin oxide sno2, tin peroxide, white tin oxide, stannic anhydride
PubChem CID 29011
ChEBI CHEBI:52991
IUPAC-namn dioxotin
LEDER O=[Sn]=O
Specifikationer
Kokpunkt 1800°C to 1900°C (sublimation)
Kemiskt namn eller material Tin(IV) oxide
Smältpunkt 1630°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99.996% (metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in strong acids and alkali. Insoluble in water.Soluble in hot concentrated alkali and concentrated acids. Insoluble in water and alcohols.
Formel vikt 150.69
Brytningsindex 1.9968
Densitet 6.95
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.