Läs mer
Tenn(IV)oxid, Puratronic™, 99,996 % (metallbas)
Beskrivning
Tenn(IV)oxid används som pigment i den keramiska industrin och som polerpulver. Den finner användning i sensorer för brännbara gaser. Den används också som en katalysator tillsammans med vanadinoxid för oxidation av aromatiska föreningar för att framställa karboxylsyror och syraanhydrider. Den används i sensorer för detektering av spårhalter av kolmonoxid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 1800 °C till 1900 °C (sublimering) |
| Kemiskt namn eller material | Tin(IV) oxide |
| Smältpunkt | 1630 °C |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 5 g |
| Brytningsindex | 1.9968 |
| Analysprocentintervall | 99,996 % (metallbaserad bas) |
| Densitet | 6.95 g/mL |
| Löslighetsinformation | Löslig i starka syror och alkali. Olöslig i vatten. Löslig i het, koncentrerad alkali och koncentrerade syror. Olöslig i vatten och alkoholer. |
| Formel vikt | 150.69 |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.