Läs mer
Tin(Iv) Oxide, Pure, Fisher Chemical
Produktkod. 10142640 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10142640 100 g Plastic powder jar 100g
1 options
Produktkod. 10142640 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer T/1670/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 18282-10-5
Färg White
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 100 g
Molekylformel O2Sn
MDL-nummer MFCD00011244
Synonym tin dioxide, tin iv oxide, stannic oxide, cassiterite, flowers of tin, stannic dioxide, tin oxide sno2, tin peroxide, white tin oxide, stannic anhydride
InChI-nyckel XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=[Sn]=O
IUPAC-namn stannanedione
Molekylvikt (g/mol) 150.71
PubChem CID 29011
ChEBI CHEBI:52991
Formel vikt 150.69g/mol
Förpackning Plastic powder jar