Läs mer
Tenn(IV)ftalocyanindiklorid
Produktkod. 11354537
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11354537 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11354537 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039606.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 18253-54-8 | C32H16Cl2N8Sn | 702,146 g/mol
Tenn(IV)ftalocyanindiklorid är ett stabilt metallftalocyaninfärgämne som används i biokemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18253-54-8
Molekylformel C32H16Cl2N8Sn
Molekylvikt (g/mol) 702.146
MDL-nummer MFCD00054210
InChI-nyckel BBRNKSXHHJRNHK-UHFFFAOYSA-L
Synonym tin iv phthalocyanine dichloride, sncl2pc, dichlorotin phthalocyanine, tin phthalocyanine dichloride, tin iv phthalocyaninedichloride
PubChem CID 9580361
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=C5C=CC=CC5=C6N4[Sn](N7C(=NC2=N3)C8=CC=CC=C8C7=NC9=NC(=N6)C1=CC=CC=C19)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tin(IV) phthalocyanine dichloride
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3146
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 702.34
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.