Läs mer
Tennplätering pulver, strömlöst, del A, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7059208
Kvantitet:
454 g
Förpackningsstorlek:
454g
Produktkod. 15451967
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044176.TD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För att bevara lödbarheten hos kretskort, för plätering av elektroniska delar och för korrosionsskydd
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • För att bevara lödbarheten hos kretskort, för plätering av elektroniska delar och för korrosionsskydd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tin plating powder
Namnnotering Electroless, part A
Kvantitet 454 g
Form Pulver
MDL-nummer MFCD03703330
UN-nummer UN1759
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.