Läs mer
Tennpläteringslösning, elektrolös, del B
Beskrivning
För att bevara lödbarheten på kretskort, för plätering av elektroniska delar och för korrosionsskydd
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
- För att bevara lödbarheten hos kretskort, för plätering av elektroniska delar och för korrosionsskydd
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tin plating solution |
| Färg | Färglös |
| Namnnotering | Elektroless, del B |
| Kvantitet | 1 pt. |
| Odör | Stickande |
| Form | Vätska |
| MDL-nummer | MFCD03703331 |
| UN-nummer | UN1789 |
RUO– Endast forskningsanvändning