Läs mer
Tin selenide, 99.999% (metals basis)
Produktkod. 11363477
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11363477 5 g 5g
11353477 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11363477 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 018781.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1315-06-6 | H2SeSn | 199.70 g/mol
Tennselenid kan användas i billiga solcellsenheter och minnesväxlande enheter. Det fungerar som ett smörjmedel i fast tillstånd. Den används även för solceller och anoder för litiumjonbatterier. Vidare är det en halvledare med smala bandgap.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1315-06-6
Molekylformel SnSe
Molekylvikt (g/mol) 197.65
MDL-nummer MFCD00054049
InChI-nyckel MFIWAIVSOUGHLI-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn stannaneselone
LEDER [Se]=[SnH2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tin selenide
Smältpunkt 861°C
Fysisk form Pieces
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99.999% (metals basis)
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in aqua regia,alkali sulfides,and alkali selenides.
Formel vikt 197.65
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.