Läs mer
Tennslug, 11 mm (0,43 tum) diameter x 2 mm (0,1 tum) tjock, Puratronic™, 99,995 % (metallbas), Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tin slug |
| Namnnotering | 11 mm (0,43 tum) i diameter x 2 mm (0,1 tum) tjock |
| Kvantitet | 50 Pc. |
| Odör | Luktfritt |
| Vikt | ≈1,3g |
| Form | Slug |
| Anteckningar om analysprocent | (metallbas) |
| Procent renhet | 99.995% |
| Kvalitet | Puratronic |