Läs mer
Tennslug, 11 mm (0,43 tum) diameter x 4 mm (0,2 tum) tjock, Puratronic™, 99,999 % (metallbas)
Produktkod. 11490390
Change view
Kvantitet:
10 Pc.
50 Pc.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490390 10 Pc. Paket med 10
11357737 50 Pc. Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11490390 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014134.KK
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118,71 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-31-5
Molekylformel Sn
Molekylvikt (g/mol) 118.71
MDL-nummer MFCD00133862
InChI-nyckel ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC-namn tenn
LEDER [Sn]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tin slug
Namnnotering 11 mm (0,43 tum) i diameter x 4 mm (0,2 tum) tjock
Kvantitet 10 Pc.
Odör Luktfritt
Vikt ≈2,6g
Form Slug
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Procent renhet 99.999%
Kvalitet Puratronic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.