Läs mer
Tennlösning för ICP/MS 10mg/L HNO 3 /HF-matris, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12957423 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
100 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12957423 100 mL Flaska 100ml
12947423 50 mL Flaska 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12957423 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S 655 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    733.00 SEK
    508.00 SEK / 100ml
    Save 225.00 SEK
    30% Av
 Begränsad artikel
I lager
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Kemiska identifierare
CAS 7440-31-5
Molekylformel Sn
Molekylvikt (g/mol) 118.71
MDL-nummer MFCD00133862
InChI-nyckel ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC-namn tenn
LEDER [Sn]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tin
Förpackning Flaska
Koncentration 10 mg/L
Lösningsmedel eller matris Salpetersyra/spår vätefluorid
Kvantitet 100 mL
compliance-icons
Product Identifier
  • Single-element Standard Solution for ICP. (ICP & ICP-MS). Tin (Sn) 10mg/l in HNO3 1%, HF 0.5%
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P330-Skölj munnen.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, hydrofluoric acid