Läs mer
Tennförstoftningsmål, 50,8 mm (2,0 tum) dia. x 3,18 mm (0,125 tum) tjock, 99,995 % (metallbas), Thermo Scientific™
Produktkod. 15454825
Change view
Kvantitet:
1 st.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15454825 1 st. Varje
1 options
Produktkod. 15454825 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040898.KS
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Magnetronsputtringskälla
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tin sputtering target
Namnnotering 50,8 mm (2,0 tum) i diameter x 3,18 mm (0,125 tum) tjock
CAS 7440-31-5
Kvantitet 1 st.
Odör Luktfritt
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Molekylformel Sn
MDL-nummer MFCD00133862
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
InChI-nyckel ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Sn]
IUPAC-namn tenn
Molekylvikt (g/mol) 118.71
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Procent renhet 99.995%