Läs mer
Tennförstoftningsmål, 76,2 mm (3,0 tum) dia. x 6,35 mm (0,250 tum) tjock, 99,995 % (metallbas), Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tin sputtering target |
| Namnnotering | 76,2 mm (3,0 tum) diameter x 6,35 mm (0,250 tum) tjock |
| CAS | 7440-31-5 |
| Kvantitet | 1 st. |
| Odör | Luktfritt |
| Anteckningar om analysprocent | (metallbas) |
| Molekylformel | Sn |
| MDL-nummer | MFCD00133862 |
| Synonym | powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german |
| InChI-nyckel | ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N |
| Visa mer |