Läs mer
Plåt Standard För ICP , 10 000μ g/ml i 1 % HNO3 / 2 % HF, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 10294142 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. 10294142
Brand: SPEX Certiprep PLSN23X
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Sn10 000μ g/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tin Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 7697-37-2, 7664-39-3, 7440-31-5, 7732-18-5
Analyscertifikat Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels.
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Molekylformel HNO3
MDL-nummer MFCD00011349
Teknik AA, ICP
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Typ Certified Reference Material
LEDER O[N+]([O-])=O
IUPAC-namn salpetersyra
Lösningsmedel eller matris 2% HNO3/2% HF
Molekylvikt (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
Kvantitet 500 mL
ChEBI CHEBI:48107
Kvalitet Försäkran
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 10,000
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P364-Och tvätta dem innan de används igen.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: nitric acid, hydrofluoric acid, tin
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning