missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tennstandard för ICP/MS, SPEX CertiPrep™

Produktkod. 15435834 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
30 mL
Förpackningsstorlek:
30ml
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15435834

Brand: SPEX Certiprep CLSN22M

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Innehåller

NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad

ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial

Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering

AnalytKoncentration
Sn1000 μg/ml

Certifikat

Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001

Uppfyllande

GHS/OSHA-klagomål

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Tin Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 7697-37-2
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Molekylformel HNO3
MDL-nummer MFCD00011349
Teknik ICP-MS
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Lösningstyp Standard Solution
InChI-nyckel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Typ ICP/ICP-MS Standard
LEDER O[N+]([O-])=O
IUPAC-namn salpetersyra
Lösningsmedel eller matris Nitric Acid/Trace Hydrogen Fluoride
Molekylvikt (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
Kvantitet 30 mL
ChEBI CHEBI:48107
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1000
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Nitric Acid, Hydrofluoric Acid

Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.