Läs mer
Tinidazol 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30311781
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30311781 1 ml
1 options
Produktkod. 30311781 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA17584000AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tinidazole
CAS 19387-91-8
Analyt- eller komponentnamn Tinidazole
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H13 N3 O4 S
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1-[2-(Ethylsulfonyl)ethyl]-2-methyl-5-nitro-1H-imidazole, 1-[2-(Ethylsulfonyl)ethyl]-2-methyl-5-nitroimidazole, 1-(Ethylsulfonylethyl)-2-methyl-5-nitroimidazole, Bioshik, CP 12574, Ethyl [2-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)ethyl] sulfone, Fasigin, Fasigyn, Glongyn, Pletil, Simplotan, Sorquetan, Tindamax, Tini 300, Tinidazol, Tinidazole, Tiprogyn, Tricolam, Trimonase
InChI formel InChI=1S/C8H13N3O4S/c1-3-16(14,15)5-4-10-7(2)9-6-8(10)11(12)13/h6H,3-5H2,1-2H3
LEDER CCS(=O)(=O)CCn1c(C)ncc1[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 1-(2-etylsulfonyletyl)-2-metyl-5-nitroimidazol
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 247.27
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 247,0627 g/mol