Läs mer
Tinidazole-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tinidazole-d5 |
| CAS | 1216767-04-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C8H8D5N3O4S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1-[2-(Ethyl-d5-sulfonyl)ethyl]-2-methyl-5-nitro-1H-imidazole, Bioshik-d5, CP 12574-d5, Ethyl-d5 [2-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)ethyl] sulfone, Fasigin-d5, Fasigyn-d5, Glongyn-d5, Pletil-d5, Simplotan-d5, Sorquetan-d5, Tindamax-d5, Tini 300-d5, Tinidazol-d5, Tiprogyn-d5, Tricolam-d5, Trimonase-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13N3O4S/c1-3-16(14,15)5-4-10-7(2)9-6-8(10)11(12)13/h6H,3-5H2,1-2H3/i1D3,3D2 |
| LEDER | O=S(CCN1C(C)=NC=C1[N+]([O-])=O)(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 252.3 |
| Formel vikt | 252.0941 |
| Visa mer |