Läs mer
Tinidazole, MedChemExpress
Produktkod. 16418156
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16418156 100 mg
16412079 1 g
16400808 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16418156 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0177
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Tinidazole, an orally available antibacterial agent, is a 5-nitroimidazole with selective activity against anaerobic bacteria and protozoa.
Tinidazole, an orally available antibacterial agent, is a 5-nitroimidazole with selective activity against anaerobic bacteria and protozoa.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tinidazole
Fysisk form Solid
CAS 19387-91-8
Färg Off-White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H13N3O4S
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (202.21 mM) ∣H2O : 3.33 mg/mL (13.47 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC1=NC=C([N+]([O-])=O)N1CCS(=O)(CC)=O
Molekylvikt (g/mol) 247.27
Formel vikt 247.27
Procent renhet 99.87%