Läs mer
Tinoridine hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Tinoridine hydrochloride is a nonsteroidal anti-inflammatory drug and also has potent radical scavenger and antiperoxidative activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tinoridine hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 25913-34-2 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H21ClN2O2S |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Y-3642 hydrochloride |
| Löslighetsinformation | DMSO : 16.67 mg/mL (47.24 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2.5 mg/mL (7.08 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Visa mer |