Läs mer
Lovibond™ Tintometer™ Alkacheck-tabletter
Beskrivning
För användning med Lovibond testkit, kolorimetrar och spektrofotometrar. Användning av tablettreagens garanterar exakt reagensdosering, vilket möjliggör mer exakta titreringar än traditionella droppräkningstestsatser
- Ny blisterförpackning av aluminiumfolie ger extra bekvämlighet till traditionen av skydd som uppnås med Lovibonds sedan länge etablerade tablettproduktionsteknologi
- Med den nya blisterremsan trycker användaren bara tabletten genom skyddsfolien, rakt in i provet
- Varje tablett är inrymd i en individuellt formad foliekopp, fodrad med det senaste aluminiumkompositmaterialet och garanterar produktens prestanda
- Blisterförpackningen har reducerats i storlek till 91 x 34 mm för bekväm förvaring och frakt
- 'BT' läggs till i slutet av koden för att identifiera den nya förpackningsstilen
- Enkelt, tidsbesparande och praktiskt
- Det finns inga säkerhetsrisker om tabletterna används i enlighet med de medföljande instruktionerna
- Säkerhetsdatablad finns tillgängliga för alla reagenser
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Fotometriska tablettreagenser |
| För användning med (utrustning) | Testsatser, kolorimetrar och spektrofotometrar |
| Kvantitet | 250 tabletter |
| Typ | Alkacheck-tabletter |