Läs mer
Lovibond™ Tintometer™ Ammoniakkonditioneringsreagens, 0,02 till 1 mg/L
Produktkod. 15311715
Kvantitet:
15 g
Förpackningsstorlek:
100 tester
Produktkod. 15311715
Brand: Lovibond™ 460170
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För användning med Lovibond testkit, kolorimetrar och spektrofotometrar
  • Ammoniakkonditioneringspulver för havsvatten
  • 15g
  • Område: 0,02 till 1 mg/L
  • Parameter: Ammoniak
  • Metod: Indofenolblått
  • För användning i testkit, kolorimetrar och spektrofotometrar
  • Ask om 100
Specifikationer
För användning med (applikation) Ammoniaktest
För användning med (utrustning) Testsatser, kolorimetrar och spektrofotometrar
Antal tester 100
Kvantitet 15 g
Räckvidd 0,02 till 1 mg/L
Testmetod Indofenolblått
Typ Ammoniakkonditioneringspulver för havsvatten
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 100TEST AMMONIA CONDITIONING POWDER
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: potassium tartrate dibasic hemihydrate,lithium hydroxide monohydrate