Läs mer
Lovibond™ Tintometer™ Ammoniak nr 1 / nr 2 tabletter Combi Packa
Produktkod. 12878971
Kvantitet:
500 tabletter
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Produktkod. 12878971
Brand: Lovibond™ 517612BT
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För användning med Lovibond testkit, kolorimetrar och spektrofotometrar. Användning av tablettreagens garanterar exakt reagensdosering, vilket möjliggör mer exakta titreringar än traditionella droppräkningstestsatser
  • Ny blisterförpackning av aluminiumfolie ger extra bekvämlighet till traditionen av skydd som uppnås med Lovibonds sedan länge etablerade tablettproduktionsteknologi
  • Med den nya blisterremsan trycker användaren bara tabletten genom skyddsfolien, rakt in i provet
  • Varje tablett är inrymd i en individuellt formad foliekopp, fodrad med det senaste aluminiumkompositmaterialet och garanterar produktens prestanda
  • Blisterförpackningen har reducerats i storlek till 91 x 34 mm för bekväm förvaring och frakt
  • 'BT' läggs till i slutet av koden för att identifiera den nya förpackningsstilen
  • Enkelt, tidsbesparande och praktiskt
  • Det finns inga säkerhetsrisker om tabletterna används i enlighet med de medföljande instruktionerna
  • Säkerhetsdatablad finns tillgängliga för alla reagenser
Specifikationer
För användning med (applikation) Fotometriska tablettreagenser
För användning med (utrustning) Testsatser, kolorimetrar och spektrofotometrar
Kvantitet 500 tabletter
Typ Ammoniak nr 1 / nr 2 tabletter Combi Packa
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • X250 AMMONIA 0-1 MG/L CP250
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: salicylic acid, sodium nitroprusside dihydrate, lithium hydroxide monohydrate, sodium dichloroisocya