Läs mer
Lovibond™ Tintometer™ Sexvärt krom Powder Pack Reagens, 100 tester
Produktkod. 15321705
Change view
Räckvidd:
0,005 till 0,5 mg/L, 0,02 till 2,0 mg/L
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Räckvidd Förpackningsstorlek
15321705 0,005 till 0,5 mg/L, 0,02 till 2,0 mg/L Paket med 100
1 options
Produktkod. 15321705 Leverantör Lovibond™ Leverantörsnummer 537310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    401.00 SEK
    282.41 SEK / Paket med 100
    Save 118.59 SEK
    29% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Formulerad för användning i Lovibond testkit, kolorimetrar och spektrofotometrar.
  • Område: 0,005 till 0,5 mg/L och 0,02 till 2,0 mg/L
  • För användning i våra testkit, kolorimetrar och spektrofotometrar
  • Föruppmätta, enhetsdosreagenser
  • Lätt att hantera, lätt att öppna och lätt att hälla
  • Pulverförpackningsreagenser har en hållbarhetstid på 5 år
  • Ask om 100
Specifikationer
För användning med (applikation) Vattenprovning
För användning med (utrustning) Testsatser, kolorimetrar och spektrofotometrar
Antal tester Ask om 100
Räckvidd 0,005 till 0,5 mg/L, 0,02 till 2,0 mg/L
Typ Sexvärt krom Powder Pack Reagens