Läs mer
Lovibond™ Tintometer™ DPD nr 3 tabletter
Produktkod. 15361935
Change view
Kvantitet:
250 tabletter
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15361935 250 tabletter Paket med 250
1 options
Produktkod. 15361935 Leverantör Lovibond™ Leverantörsnummer 511081BT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    677.00 SEK
    321.09 SEK / Paket med 250
    Save 355.91 SEK
    52% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
För användning med Lovibond testkit, kolorimetrar och spektrofotometrar. Användning av tablettreagens garanterar exakt reagensdosering, vilket möjliggör mer exakta titreringar än traditionella droppräkningstestsatser
  • DPD nr 3 tabletter
  • 250:- per förpackning
  • Ny blisterförpackning av aluminiumfolie ger extra bekvämlighet till traditionen av skydd som uppnås med Lovibonds sedan länge etablerade tablettproduktionsteknologi
  • Med den nya blisterremsan trycker användaren bara tabletten genom skyddsfolien, rakt in i provet
  • Varje tablett är inrymd i en individuellt formad foliekopp, fodrad med det senaste aluminiumkompositmaterialet och garanterar produktens prestanda
  • Blisterförpackningen har reducerats i storlek till 91 x 34 mm för bekväm förvaring och frakt
  • 'BT' läggs till i slutet av koden för att identifiera den nya förpackningsstilen
  • Enkelt, tidsbesparande och praktiskt
  • Det finns inga säkerhetsrisker om tabletterna används i enlighet med de medföljande instruktionerna
  • Säkerhetsdatablad finns tillgängliga för alla reagenser
Specifikationer
För användning med (applikation) Fotometriska tablettreagenser
För användning med (utrustning) Testsatser, kolorimetrar och spektrofotometrar
Kvantitet 250 tabletter
Typ DPD nr 3 tabletter