Läs mer
Lovibond™ Tintometer™ DPD nr 4 tabletter
Produktkod. 15381935
Kvantitet:
25 surfplattor
500 tabletter
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 500
Produktkod. 15381935
Brand: Lovibond™ 511221BT
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För användning med Lovibond testkit, kolorimetrar och spektrofotometrar. Användning av tablettreagens garanterar exakt reagensdosering, vilket möjliggör mer exakta titreringar än traditionella droppräkningstestsatser
  • DPD nr 4 tabletter
  • Finns i förpackningar om 250 och 500
  • Ny blisterförpackning av aluminiumfolie ger extra bekvämlighet till traditionen av skydd som uppnås med Lovibonds sedan länge etablerade tablettproduktionsteknologi
  • Med den nya blisterremsan trycker användaren bara tabletten genom skyddsfolien, rakt in i provet
  • Varje tablett är inrymd i en individuellt formad foliekopp, fodrad med det senaste aluminiumkompositmaterialet och garanterar produktens prestanda
  • Blisterförpackningen har reducerats i storlek till 91 x 34 mm för bekväm förvaring och frakt
  • 'BT' läggs till i slutet av koden för att identifiera den nya förpackningsstilen
  • Enkelt, tidsbesparande och praktiskt
  • Det finns inga säkerhetsrisker om tabletterna används i enlighet med de medföljande instruktionerna
  • Säkerhetsdatablad finns tillgängliga för alla reagenser
Specifikationer
För användning med (applikation) Fotometriska tablettreagenser
För användning med (utrustning) Testsatser, kolorimetrar och spektrofotometrar
Kvantitet 25 surfplattor
Typ DPD nr 4 tabletter