Läs mer
Lovibond™ Tintometer™ Nitrit LR tabletter
Beskrivning
För användning med Lovibond testkit, kolorimetrar och spektrofotometrar. Användning av tablettreagens garanterar exakt reagensdosering, vilket möjliggör mer exakta titreringar än traditionella droppräkningstestsatser
- Ny blisterförpackning av aluminiumfolie ger extra bekvämlighet till traditionen av skydd som uppnås med Lovibonds sedan länge etablerade tablettproduktionsteknologi
- Med den nya blisterremsan trycker användaren bara tabletten genom skyddsfolien, rakt in i provet
- Varje tablett är inrymd i en individuellt formad foliekopp, fodrad med det senaste aluminiumkompositmaterialet och garanterar produktens prestanda
- Blisterförpackningen har reducerats i storlek till 91 x 34 mm för bekväm förvaring och frakt
- 'BT' läggs till i slutet av koden för att identifiera den nya förpackningsstilen
- Enkelt, tidsbesparande och praktiskt
- Det finns inga säkerhetsrisker om tabletterna används i enlighet med de medföljande instruktionerna
- Säkerhetsdatablad finns tillgängliga för alla reagenser
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Fotometriska tablettreagenser |
| För användning med (utrustning) | Testsatser, kolorimetrar och spektrofotometrar |
| Kvantitet | 250 tabletter |
| Typ | Nitrit LR tabletter |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- X250 NITRITE LR TABLETS
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium bisulphate, sulphanilic acid