Läs mer
Lovibond™ Tintometer™ Kaliumjodidtabletter
Beskrivning
För användning med Lovibond testkit, kolorimetrar och spektrofotometrar. Användning av tablettreagens garanterar exakt reagensdosering, vilket möjliggör mer exakta titreringar än traditionella droppräkningstestsatser
- Kaliumjodidtabletter
- Finns i flaskor om 100 och 250
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Vattenprovning |
| För användning med (utrustning) | Testsatser, kolorimetrar och spektrofotometrar |
| Kvantitet | 250 tavlor |
| Typ | Kaliumjodidtabletter |