Läs mer
Lovibond™ Tintometer™ SensoDirect 150 allt-i-ett handhållen mätare, pH/Con/TDS
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Test: pH-värde; Område: 0 till 14
- Test: Konduktivitet; Område: 0 till 200uS/cm; 0,2 till 200 mS/cm
- SensoDirect 150 meter
- Batteri, 9V
- pH-elektrod, plast, typ 110
- Konduktivitetselektrod
- pH-buffert inställd med pH 4,0 och pH 7
- Konduktivitetsstandard 1413 uS/cm
- Instruktionsbok och garantiblad
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet (pH) | 0 till 14 pH,± 0,02 pH + 2 siffror |
| Noggrannhet (mV) | 0 till 1999mV, 1mV |
| Noggrannhet (temperatur) | ±0,8 °C (1,5 °F) |
| Typ | SensoDirect 150 Ställ in pH/Con/TDS |
| Mått (L x B x H) | 220 x 120 x 40 mm |
| För användning med (applikation) | Mäter pH/Redox, löst syre och konduktivitet/TDS |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Räckvidd (ledningsförmåga) | 0 till 200,0 μS |
| Räckvidd (mV) | mV till 1999mV till 1999mV |
| Räckvidd (TDS) | 0 till 132 000 ppm |
| Visa mer |