Läs mer
Lovibond™ Tintometer™ SensoDirect 150 Allt-i-ett handhållen mätare, pH/Redox
Produktkod. 12631745
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12631745
Brand: Lovibond™ 724230
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Funktioner inkluderar automatisk kalibrering, buffertigenkänning, stor LCD-skärm och resultathållningsfunktion. Lovibond SensoDirect 150 är ett kombinerat instrument som kan mäta pH, ORP, ledningsförmåga, TDS, löst syre och temperatur på en enda meter.
  • Innehåller:
  • Instrument
  • Batterier
  • pH-elektrod
  • Temperatursond
  • Redox elektrod
  • pH-buffert inställd med pH 4,0 och pH 7
  • Bruksanvisning
  • Garantiblad i fall
  • Funktioner
  • pH/redox, temperatur° C/° F
  • Allt i ett
  • Realtidsdatalogger
  • Skyddshölje
  • RS 232 / USB
Specifikationer
Noggrannhet (pH) 0 till 14 pH,± 0,02 pH + 2 siffror
Noggrannhet (mV) 0 till 1999mV, 1mV
Noggrannhet (temperatur) ±0,8 °C (1,5 °F)
Typ SensoDirect 150 Set pH/Redox
Mått (L x B x H) 220 x 120 x 40 mm
För användning med (applikation) Mäter pH/Redox, löst syre och konduktivitet/TDS
pH-intervall 0 till 14
Räckvidd (ledningsförmåga) 0 till 200,0 μS
Räckvidd (mV) mV till 1999mV till 1999mV
Räckvidd (TDS) 0 till 132 000 ppm
Upplösning (konduktivitet) (Omfång/upplösning) 0 till 200,0 μS / 0,1 μS; 0,2 till 2 000 mS / 0,001 mS; 2 till 20,00 mS / 0,01 mS; 20 till 200,00 mS / 0,1 mS
Upplösning (mV) 0 till 1999mV, 1mV
Upplösning (pH) 0 till 14 pH, 0,01 pH
Upplösning (temperatur) 0,1 °C
Temperaturkompensation Manuell: 0 °C till 100 °C, Automatisk (ATC)
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 50 °C
Vikt (metrisk) 625 g
Certifikat och efterlevnad CE