Läs mer
Lovibond™ Tintometer™ Totalt kväverörstest, 0,5 till 14 mg/L och 14 till 140 mg/L
Beskrivning
- 24 Nitratrörstest (pulver, flytande reagens)
- Parameter: Totalt kväve
- Metod: 2,6-dimetylfenol
- För användning i testkit, kolorimetrar och spektrofotometrar
- Innehåller:
- Kalibreringsrör - 2 ct.
- Nitrat-111-lösning - 7 ml
- Digestion Reagent Total Nitrogen - 4,5g
- Kompensationsreagens totalt kväve - 1,5 g
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Testsatser, kolorimetrar och spektrofotometrar |
| Inkluderar | Kalibreringsrör - 2 ct., Nitrat-111-lösning - 7mL, smältreagens totalt kväve - 4,5 g, kompensationsreagens totalt kväve - 1,5 g |
| Antal tester | 24 |
| Räckvidd | 0,5 till 14 mg/L och 14 till 140 mg/L |
| Testmetod | 2,6-dimetylfenol |
| Typ | Totalt kväverörstest |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid, phosphoric acid