Läs mer
Lovibond™ Tintometer™ Urea Reagens 2, 10mL
Produktkod. 15342035
Kvantitet:
10 ml
Förpackningsstorlek:
15ml
Produktkod. 15342035
Brand: Lovibond™ 459400
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För användning med Lovibond testkit, kolorimetrar och spektrofotometrar
  • Urea Reagens 2, 10mL
  • Fotometri flytande reagens
  • Flytande reagens består som regel inte av ett enda preparat utan består av flera komponenter som måste tillsättas till provet i en viss ordning. Eftersom både storleken och antalet droppar har en avgörande effekt på det resulterande färgkomplexet behöver reagenserna tillsättas med hög precision. Den användbara livslängden för flytande reagenser reduceras genom tillfällig kontakt med syre i luften när flaskan öppnas samt av olämpliga förvaringsmiljöer (närvaro av solljus eller höga temperaturer).
Specifikationer
För användning med (applikation) Fotometri flytande reagens
För användning med (utrustning) Testsatser, kolorimetrar och spektrofotometrar
Kvantitet 10 ml
Typ Urea-reagens 2