Läs mer
Tiocarlide, LoGiCal
Beskrivning
Tiocarlide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tiocarlide |
| CAS | 910-86-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Tiocarlide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C23 H32 N2 O2 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Thiourea, N,N'-bis[4-(3-methylbutoxy)phenyl]-, Carbanilide, 4,4'-bis(isopentyloxy)thio- (6 CI,7 CI,8 CI), 1,3-Bis[4-(isopentyloxy)phenyl]thiourea, 4,4'-Bis(isoamyloxy)thiocarbanilide, 4,4'-Bis(isopentyloxy)thiocarbanilide, N,N'-Bis[p-(3-methylbutoxy)phenyl]thiourea, N,N'-Bis[p-(3-methylbutoxy)phenyl]thiourea, N,N'-Bis[p-(3-methylbutoxy)phenyl]thiourea, N,N'-Bis[p-(3-methylbutoxy)phenyl]thiourea, N,N'-Bis[p-(3-methylbutoxy)phenyl]thiourea, N,N'-Bis[p-(3-methylbutoxy)phenyl]thiourea, N,N'-Bis[p-(3-methylbutoxy)phenyl]thiourea, N,N'-Bis[p-(3-methylbutoxy)phenyl]thiourea, N,N'-Bis[p-(3-methylbutoxy)phenyl]thiourea, N,N'-Bis[p-(3-methylbutoxy)phenyl]thiourea |
| InChI formel | InChI=1 S/C23H32N2O2S/c1-17(2)13-15-26-21-9-5-19(6-10-21)24-23(28)25-20-7-11-22(12-8-20)27-16-14-18(3)4/h5-12,17-18 H,13-16H2,1-4H3,(H2,24,25,28) |
| LEDER | CC(C)CCOc1ccc(NC(=S)Nc2ccc(OCCC(C)C)cc2)cc1 |
| IUPAC-namn | 1,3-bis[4-(3-methylbutoxy)phenyl]thiourea |
| Visa mer |