Läs mer
Tioclomarol, TRC
Produktkod. 30456854
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30456854 10 mg
1 options
Produktkod. 30456854 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT44465010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tioclomarol
CAS 22619-35-8
Molekylformel C22 H16 Cl2 O4 S
Kvantitet 10 mg
Synonym 2H-1-Benzopyran-2-one','3-[3-(4-chlorophenyl)-1-(5-chloro-2-thienyl)-3-hydroxypropyl]-4-hydroxy-, Coumarin','3-[5-chloro-α-(p-chloro-β-hydroxyphenethyl)-2-thenyl]-4-hydroxy- (8CI), 3-[3-(4-Chlorophenyl)-1-(5-chloro-2-thienyl)-3-hydroxypropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, Apegmone, Tioclomarol
InChI formel InChI=1S/C22H16Cl2O4S/c23-13-7-5-12(6-8-13)16(25)11-15(18-9-10-19(24)29-18)20-21(26)14-3-1-2-4-17(14)28-22(20)27/h1-10,15-16,25-26H,11H2
LEDER OC(CC(C1=C(O)c2ccccc2OC1=O)c3ccc(Cl)s3)c4ccc(Cl)cc4
IUPAC-namn 3-[3-(4-klorofenyl)-1-(5-kloroophen-2-yl)-3-hydroxypropyl]-4-hydroxychromen-2-one
Molekylvikt (g/mol) 447.33
Formel vikt 446.0146