Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Tioconazole, 98+%
Produktkod. 15463229
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15463229 5 g 5g
15453229 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15463229 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J60459.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Potent hämmare av cytokrom-P450 | CAS: 65899-73-2 | C16H13Cl3N2OS
Potent hämmare av cytokrom-P450
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65899-73-2
Molekylformel C16H13Cl3N2OS
Synonym Thioconazole
Specifikationer
Kvantitet 5 g
Beskrivning Vit till off-white
Formatera Powder
För användning med (applikation) Potent hämmare av cytokrom-P450
Analysera ≥98 %
Formel vikt 387,71 g/mol
Produkttyp Signaltransduktionsreagens
Form Pulver
RUO– Endast forskningsanvändning