Läs mer
Tioconazole, LoGiCal
Produktkod. 30462662
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30462662 10 mg
1 options
Produktkod. 30462662 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1307.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tioconazole
CAS 65899-73-2
Analyt- eller komponentnamn Tioconazole
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C16 H13 Cl3 N2 O S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Tioconazole, 1-[(2RS)-2-[(2-Chlorothiophen-3-yl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole
InChI formel InChI=1S/C16H13Cl3N2OS/c17-12-1-2-13(14(18)7-12)15(8-21-5-4-20-10-21)22-9-11-3-6-23-16(11)19/h1-7,10,15H,8-9H2
Lösningstyp Snyggt
LEDER Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCc3ccsc3Cl)c(Cl)c1
IUPAC-namn 1-[2-[(2-klorothifen-3-yl)metoxi]-2-(2,4-diklorofenyl)etyl]imidazol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 387.71
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 385,9814 g/mol