Läs mer
Tioconazole, Mikromol™
Produktkod. 17971466
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17971466 250 mg
1 options
Produktkod. 17971466 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1307.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Tiokonazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tioconazole
CAS 65899-73-2
Analyt- eller komponentnamn Tioconazole
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C16 H13 Cl3 N2 O S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Tioconazole, 1-[(2RS)-2-[(2-Chlorothiophen-3-yl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole
InChI formel InChI=1S/C16H13Cl3N2OS/c17-12-1-2-13(14(18)7-12)15(8-21-5-4-20-10-21)22-9-11-3-6-23-16(11)19/h1-7,10,15H,8-9H2
LEDER Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCc3ccsc3Cl)c(Cl)c1
IUPAC-namn 1-[2-[(2-klorothifen-3-yl)metoxi]-2-(2,4-diklorofenyl)etyl]imidazol
Molekylvikt (g/mol) 387.71
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 385,9814 g/mol