Läs mer
Tioconazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tioconazole |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13Cl3N2OS/c17-12-1-2-13(14(18)7-12)15(8-21-5-4-20-10-21)22-9-11-3-6-23-16(11)19/h1-7,10,15H,8-9H2 |
| Formel vikt | 385.9814 |