Läs mer
Tioconazole, TRC
Produktkod. 30456657
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30456657 10 g
30450805 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30456657 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT44468010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65899-73-2
Molekylformel C16 H13 Cl3 N2 O S
Molekylvikt (g/mol) 387.71
Synonym Tioconazole, 1-[(2RS)-2-[(2-Chlorothiophen-3-yl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole
IUPAC-namn 1-[2-[(2-klorothifen-3-yl)metoxi]-2-(2,4-diklorofenyl)etyl]imidazol
LEDER Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCc3ccsc3Cl)c(Cl)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tioconazole
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C16H13Cl3N2OS/c17-12-1-2-13(14(18)7-12)15(8-21-5-4-20-10-21)22-9-11-3-6-23-16(11)19/h1-7,10,15H,8-9H2
Formel vikt 385.9814