Läs mer
Tiopinac, MedChemExpress
Produktkod. 16463119
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
16463119 1 mg
1 options
Produktkod. 16463119 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYU00063
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Tiopinac (RS 40974), a dibenzthiepin, is an orally active and highly potent anti-inflammatory and anti-pyretic agent.
Tiopinac (RS 40974), a dibenzthiepin, is an orally active and highly potent anti-inflammatory and anti-pyretic agent.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tiopinac
CAS 61220-69-7
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H12O3S
Kvantitet 1 mg
Synonym RS 40974
LEDER O=C(O)CC1=CC=C2C(SCC3=CC=CC=C3C2=O)=C1
Molekylvikt (g/mol) 284.33
Formel vikt 284.33
Procent renhet 99.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation