Läs mer
Tiopronin-d3, TRC
Produktkod. 30453870
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30453870 50 mg
30450924 25 mg
30451104 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30453870 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT44478250MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1189700-74-0
Molekylformel C5H6D3NO3S
Molekylvikt (g/mol) 166.21
Synonym N-(2-Mercapto-1-oxopropyl)glycine-d3, N-(2-Mercaptopropionyl)glycine-d3, Acadione-d3, Capen-d3, Captimer-d3, Epatiol-d3, Hepadigest-d3, Meprin-d3, Mucolysin-d3, Sutilan-d3, Thiolpropionamidoacetic Acid-d3, Thiopronin-d3, Thiopronine-d3
LEDER SC(C(NCC(O)=O)=O)C([2H])([2H])[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tiopronin-d3
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C5H9NO3S/c1-3(10)5(9)6-2-4(7)8/h3,10H,2H2,1H3,(H,6,9)(H,7,8)/i1D3
Formel vikt 166.0491