missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tiopronin Disulfide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tiopronin Disulfide |
| CAS | 21269-37-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C10 H16 N2 O6 S2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Glycine','N,N'-[dithiobis(2-methyl-1-oxo-2,1-ethanediyl)]bis-, Glycine','N,N'-[dithiobis(ethylidenecarbonyl)]di- (8CI), N,N'-[Dithiobis(2-methyl-1-oxo-2,1-ethanediyl)]bis[glycine], 2,2'-Dithiobis(propionylglycine), 2-Mercaptopropionylglycine disulfide, Oxidized 2-mercaptopropionylglycine, Tiopronin disulfideN,N'-[Dithiobis(2-methyl-1-oxo-2,1-ethanediyl)]bisglycine, N,N'-[Dithiobis(ethylidenecarbonyl)]diglycine, 2,2'-Dithiobis(propionylglycine), Oxidized 2-Mercaptopropionylglycine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16N2O6S2/c1-5(9(17)11-3-7(13)14)19-20-6(2)10(18)12-4-8(15)16/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,11,17)(H,12,18)(H,13,14)(H,15,16) |
| LEDER | CC(SSC(C)C(=O)NCC(=O)O)C(=O)NCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-[2-[[1-(carboxymethylamino)-1-oxopropan-2-yl]disulfanyl]propanoylamino]acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 324.374 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?