Läs mer
Tiopronin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tiopronin |
| CAS | 1953-02-2 |
| Molekylformel | C5 H9 N O3 S |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Tiopronin, 2-(2-Sulfanylpropanoylamino)acetic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO3S/c1-3(10)5(9)6-2-4(7)8/h3,10H,2H2,1H3,(H,6,9)(H,7,8) |
| LEDER | CC(S)C(=O)NCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-(2-sulfanylpropanoylamino)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 163.19 |
| Formel vikt | 163.0303 |