missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tiopronin, TRC

Produktkod. 30452101
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30452101 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30452101 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT4447805G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Tiopronin
CAS 1953-02-2
Molekylformel C5 H9 N O3 S
Kvantitet 5 g
Synonym Tiopronin, 2-(2-Sulfanylpropanoylamino)acetic acid
InChI formel InChI=1S/C5H9NO3S/c1-3(10)5(9)6-2-4(7)8/h3,10H,2H2,1H3,(H,6,9)(H,7,8)
LEDER CC(S)C(=O)NCC(=O)O
IUPAC-namn 2-(2-sulfanylpropanoylamino)acetic acid
Molekylvikt (g/mol) 163.19
Formel vikt 163.0303
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.