Läs mer
Tocris Bioscience™ Tiotidine
Beskrivning
Potent histamine H2-receptor antagonist with negligible activity against H1- and H3- receptors.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tiotidine |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 312.41 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 312.414 |